missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Coumafuryl, TRC

Produktkod. 30363085
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363085 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30363085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC76560350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Coumafuryl
CAS 117-52-2
Molekylformel C17 H14 O5
Kvantitet 50 mg
Synonym Coumarin, 3-(α-acetonylfurfuryl)-4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 3-[1-(2-Furanyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, (±)-Coumafuryl, 3-(1-Furyl-3-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-Acetonylfurfuryl)-4-hydroxycoumarin, Coumafuryl, Fumarin, Fumarine, Racemic coumafuryl, Ratafin
InChI formel InChI=1S/C17H14O5/c1-10(18)9-12(13-7-4-8-21-13)15-16(19)11-5-2-3-6-14(11)22-17(15)20/h2-8,12,19H,9H2,1H3
LEDER CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3occc3
IUPAC-namn 3-[1-(furan-2-yl)-3-oxobutyl]-4-hydroxychromen-2-one
Molekylvikt (g/mol) 298.29
Formel vikt 298.0841
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.