Läs mer
Komalinsyra, 97 %
Produktkod. 11407206
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407206 25 g 25g
11497196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25521.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 500-05-0 | C6H4O4 | 140,09 g/mol
Kumalsyra genomgår termisk reaktion med 1,3-butadien för att ge dimetyltricykel[3.2.1.02,7]okt-3-en-2,4-dikarboxylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Kumalsyra genomgår termisk reaktion med 1,3-butadien för att ge
dimetyltricykel[3.2.1.02,7]okt-3-en-2,4-dikarboxylat.
Löslighet Mycket löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 500-05-0
Molekylformel C6H4O4
Molekylvikt (g/mol) 140.09
MDL-nummer MFCD00006644
InChI-nyckel ORGPJDKNYMVLFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym coumalic acid, 2-oxo-2h-pyran-5-carboxylic acid, cumalic acid, 2h-pyran-5-carboxylic acid, 2-oxo, 2-oxopyran-5-carboxylic acid, unii-ob1jpy343g, 2-pyrone-5-carboxylic acid, alpha-pyrone-5-carboxylic acid, .alpha.-pyrone-5-carboxylic acid, ob1jpy343g
PubChem CID 68141
LEDER OC(=O)C1=COC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coumalic acid
Smältpunkt ∼208 °C (dekomposition)
Kokpunkt 218 °C (120 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 119747
Merck Index 14,2557
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten.
IUPAC-namn 2-oxo-2H-pyran-5-karboxylsyra
Formel vikt 140.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.