Läs mer
Coumaphos, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12909494 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12909494 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12909494 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S980
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Coumaphos56-72-41000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coumaphos
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 56-72-4, 67-64-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C14H16ClO5PS
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel BXNANOICGRISHX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOP(=S)(OCC)OC1=CC2=C(C=C1)C(=C(C(=O)O2)Cl)C
IUPAC-namn 3-chloro-7-diethoxyphosphinothioyloxy-4-methylchromen-2-one
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 362.761
PubChem CID 2871
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:3903
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only