Läs mer
Coumaphos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Coumaphos |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16ClO5PS/c1-4-17-21(22,18-5-2)20-10-6-7-11-9(3)13(15)14(16)19-12(11)8-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 362.0145 |