Läs mer
Kumarin 2, 99%, laserkvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10566972 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10566972 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 10566972 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 405485000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    590.65 SEK / 500mg
    Save 84.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 26078-25-1 | C13H15NO2 | 217,268 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coumarin 2
Smältpunkt 168,0 °C till 170,0 °C
Namnnotering 99%
CAS 26078-25-1
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 366 nm (i absolut etanol)
Molar absorptionskoefficient 20000L/(mole.cm) (vid lambda min.)
Förpackning Glasflaska
Lämplighet (för användning som laserfärg) passerar
Analysprocentintervall 99%
UV_Vis 98,5 % min.
Molekylformel C13H15NO2
MDL-nummer MFCD00006860
Synonym 4, 6-Dimethyl-7-ethylaminocoumarin
Färg Grön/gul till gul
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig i vatten.
Kvantitet 500 mg
InChI-nyckel QZXAEJGHNXJTSE-UHFFFAOYSA-N
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
LEDER CCNC1=C(C=C2C(=CC(=O)OC2=C1)C)C
IUPAC-namn 7-(etylamino)-4,6-dimetylkromen-2-on
Molekylvikt (g/mol) 217.268
PubChem CID 96929
Formel vikt 217.27
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Coumarin 2, laser grade
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.