Läs mer
Kumarin-3-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 11327156
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327156 25 g 25g
11337156 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07133.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 531-81-7 | C10H6O4 | 190,154 g/mol
Kumarin-3-karboxylsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kumarin-3-karboxylsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i vatten (13 g
/L vid 37 C) och °alkohol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 531-81-7
Molekylformel C10H6O4
Molekylvikt (g/mol) 190.154
MDL-nummer MFCD00006852
InChI-nyckel ACMLKANOGIVEPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym coumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 3-carboxycoumarin, 2-oxobenzopyran-3-carboxylic acid, g 1 rodenticide, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, unii-v85uov8788, g 1 the rodenticide van, g 1 van
PubChem CID 10752
IUPAC-namn 2-oxokromen-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coumarin-3-carboxylic acid
Smältpunkt 190°C to 193°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 154276
Merck Index 14,2563
Löslighetsinformation Soluble in water (13g/L at 37°C) and alcohol.
Formel vikt 190.15
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Coumarin-3-carboxylic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.