Läs mer
Kumarin-3-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Coumarin-3-carboxylic acid |
| CAS | 531-81-7 |
| Molekylformel | C10H6O4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6O4/c11-9(12)7-5-6-3-1-2-4-8(6)14-10(7)13/h1-5H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)C1=Cc2ccccc2OC1=O |
| IUPAC-namn | 2-oxokronen-3-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.15 |
| Formel vikt | 190.0266 |