Läs mer
Kumarin-3-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30357238
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30357238 5 g
1 options
Produktkod. 30357238 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC7555285G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coumarin-3-carboxylic acid
CAS 531-81-7
Molekylformel C10H6O4
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H6O4/c11-9(12)7-5-6-3-1-2-4-8(6)14-10(7)13/h1-5H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)C1=Cc2ccccc2OC1=O
IUPAC-namn 2-oxokronen-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 190.15
Formel vikt 190.0266