Läs mer
Coumarin 314, 99%, pure, laser grade
Produktkod. 10239093 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10239093 100 mg 100mg
10460841 500 mg 500mg
11956191 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10239093 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 405621000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55804-66-5 | C18H19NO4 | 313.353 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55804-66-5
Molekylformel C18H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 313.353
MDL-nummer MFCD00051334
InChI-nyckel VMJKUPWQKZFFCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4,5,3H,6H,10H-Tetrahydro-9-carbethoxy[1]benzopyrano(9,9a,1-gh)-quinolizin-10-one
PubChem CID 72653
ChEBI CHEBI:51940
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=CC3=C4C(=C2OC1=O)CCCN4CCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coumarin 314
Smältpunkt 140.0°C to 144.0°C
Analysprocentintervall 99%
Formel vikt 313.34
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Coumarin 314, laser grade
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.