Learn More
Kumarin 334, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15476137
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
Unit Size:
500mg
Product Code. Kvantitet Unit Size
15476137 500 mg 500mg
1 options
Product Code. 15476137 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H33332.ME
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 55804-67-6 | C17H17NO3 | 283,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Coumarin 334
CAS 55804-67-6
Smältpunkt 176 °C till 181 °C
Molekylformel C17H17NO3
MDL-nummer MFCD00051336
Kvantitet 500 mg
UN-nummer UN2811
Synonym coumarin 334, 9-acetyl-2,3,5,6-tetrahydro-1h,4h-11-oxa-3a-aza-benzo de anthracen-10-one, 1h,5h,11h-1 benzopyrano 6,7,8-ij quinolizin-11-one, 10-acetyl-2,3,6,7-tetrahydro, 10-acetyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h,11h-pyrano-2,3-f pyrido 3,2,1-ij quinolin-11-one, 10-acetyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h,11h-pyrano 2,3-f pyrido 3,2,1-ij quinolin-11-one, coumarin-334, coumarin 521, coumarin 334, dye content 99 %, 3-acetyl-6,7,9,10-tetrahydro-8h,11h-quinolizino 9,9a, 1-gh coumarin
InChI-nyckel JBPCDMSEJVCNGV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=CC2=CC3=C4N(CCC3)CCCC4=C2OC1=O
IUPAC-namn 5-acetyl-3-oxa-13-azatetracyklo[7.7.1.0²,7.013,17]heptadeka-1,5,7,9(17)-tetraen-4-on
Molekylvikt (g/mol) 283.33
PubChem CID 72655
Formel vikt 448.53
Procent renhet 96%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.