Läs mer
Kumarin 343, laserkvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10249093 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10249093 100 mg Glasflaska 100mg
10015710 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10249093 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 405681000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55804-65-4 | C16H15NO4 | 285.299 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55804-65-4
Molekylformel C16H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 285.299
MDL-nummer MFCD00051335
InChI-nyckel KCDCNGXPPGQERR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 108770
ChEBI CHEBI:51941
LEDER C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C=C(C(=O)O4)C(=O)O)CCCN3C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coumarin 343
Smältpunkt 240.0°C
Fluorescens Max 470nm (in basic ethanol)
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 409nm (in basic ethanol)
Formel vikt 285.29
Kvalitet Ren
Molar absorptionskoefficient 19900L/(mole.cm) (lambda max.)
Förpackning Glasflaska
Lämplighet (for use as a laser dye) passes
Färg Orange
Kvantitet 100 mg
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.