Läs mer
Kumarin 6, laserkvalitet 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10177270 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10177270 500 mg 500mg
10626604 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10177270 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 405505000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 38215-36-0 | C20H18N2O2S | 350.436 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38215-36-0
Molekylformel C20H18N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 350.436
MDL-nummer MFCD00041869
InChI-nyckel VBVAVBCYMYWNOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(2'-Benzothiazolyl)-7-diethylaminocoumarin
PubChem CID 100334
ChEBI CHEBI:51942
IUPAC-namn 3-(1,3-bensotiazol-2-yl)-7-(dietylamino)kromen-2-on
LEDER CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C(=O)O2)C3=NC4=CC=CC=C4S3
Specifications
Kemiskt namn eller material Coumarin 6
Namnnotering 98%
Analysprocentintervall 98%
Fluorescens Max 497nm (in methanol)
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 458nm (in methanol)
Formel vikt 350.44
Kvalitet Extra ren
Molar absorptionskoefficient 40800L/(mole.cm) (lambda max.)
Förpackning Glasflaska
Lämplighet (for use as a laser dye) passes
UV_Vis 97.5% min.
Färg Orange
Kvantitet 500 mg
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Coumarin 6, laser grade
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.