Läs mer
Coumarin-6-sulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 15490968
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490968 25 g 25g
15470968 1 g 1g
15480968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54767.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 10543-42-7 | C9H5ClO4S | 244,65 g/mol
Kumarin-6-sulfonylklorid används som derivatiseringsmedel för aminer och fenoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Kumarin-6-sulfonylklorid används som derivatiseringsmedel för
aminer och fenoler.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10543-42-7
Molekylformel C9H5ClO4S
Molekylvikt (g/mol) 244.65
MDL-nummer MFCD01941320
InChI-nyckel HQIPMBGUDSOVEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxo-2h-chromene-6-sulfonyl chloride, coumarin-6-sulfonyl chloride, 6-cs-cl, coumarin-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2h-chromene-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2h-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl chromen-2-one, pubchem5506, c6scl, timtec-bb sbb002796
PubChem CID 2735833
IUPAC-namn 2-oxokromen-6-sulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coumarin-6-sulfonyl chloride
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 196167
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 244.65
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.