Läs mer
Coumarin-7-pinacolboronate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Coumarin-7-pinacolboronate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17BO4/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)10-5-6-11-12(17)7-8-18-13(11)9-10/h5-9H,1-4H3 |
| Formel vikt | 272.122 |