Läs mer
Kumarin, 98 %
Produktkod. 11448246
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448246 250 g 250g
11438246 1000 g 1000g
11458246 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15336.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 91-64-5 | C9H6O2 | 146,15 g/mol
Kumarin är ett antikoagulant som finns i medicinalväxter och används inom fytomedicin för behandling av venösa sjukdomar. Denna förening har visat sig ha antitumöraktiviteter i flera mänskliga celllinjer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-64-5
Molekylformel C9H6O2
Molekylvikt (g/mol) 146.15
MDL-nummer MFCD00006850
InChI-nyckel ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym coumarin, 2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, cumarin, 1,2-benzopyrone, rattex, tonka bean camphor, coumarinic anhydride, coumarine, benzo-alpha-pyrone
PubChem CID 323
ChEBI CHEBI:28794
LEDER O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coumarin
Smältpunkt 68°C to 71°C
Densitet 0.935
Kokpunkt 297°C to 299°C
Flampunkt 162°C (323°F)
Odör Pleasant
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 383644
Merck Index 14,2562
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn 2H-kromen-2-on
Formel vikt 146.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Coumarin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Coumarin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.