missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Coumarin-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Coumarin5,6,7,8-D4 |
| CAS | 185056-83-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 2H4 H2 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one-5,6,7,8-d4 (9CI), Coumarin 5,6,7,8-D4, Coumarin-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C=CC(=O)Oc2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 5,6,7,8-tetradeuteriochromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.17 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?