Läs mer
Coumarin, MedChemExpress
Code produit 16489126
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
16489126 100 mg
16472386 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16489126 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0709
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Coumarin is the primary bioactive ingredient in Radix Glehniae, named Beishashen in China, which possesses many pharmacological activities, including anticancer, anti-inflammation and antivirus activities.
Coumarin is the primary bioactive ingredient in Radix Glehniae, named Beishashen in China, which possesses many pharmacological activities, including anticancer, anti-inflammation and antivirus activities.
Spécification
Kemiskt namn eller material Coumarin
Fysisk form Solid
CAS 91-64-5
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H6O2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM) ∣H2O : 4 mg/mL (27.37 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C=CC2=CC=CC=C2O1
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Formel vikt 146.14
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.