Läs mer
Coumarin, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15891781
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891781 250 g 250g
15801791 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15891781 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8223160250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-64-5
Specifikationer
Smältpunkt 68°C to 71°C
Densitet 0.935 g/cm3
MDL-nummer MFCD00006850
Kvantitet 250 g
Synonym Coumarin, 5,6-Benzo-2-pyrone, Coumarin
Molekylvikt (g/mol) 146.14