Läs mer
Coumarin, TRC
Produktkod. 30367274
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367274 50 mg
30359216 50 g
30357686 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30367274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC75538050MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-64-5
Molekylformel C9 H6 O2
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Synonym Coumarin (8CI), 1,2-Benzopyrone, 2-Chromenone, 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, δ-lactone, 2H-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one, 5,6-Benzo-2-pyrone, Benzo-α-pyrone, Coumarinic anhydride, Lympedim, NSC 8774, Rattex, Tonka bean camphor, cis-o-Coumarinic acid lactone, o-Hydroxycinnamic acid lactone
IUPAC-namn Chromen-2-one
LEDER O=C1Oc2ccccc2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coumarin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Formel vikt 146.0368
Procent renhet >95%