Läs mer
Coumatetralyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Coumatetralyl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Coumarin, 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)- (6CI,7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O3/c20-18-15-9-3-4-11-16(15)22-19(21)17(18)14-10-5-7-12-6-1-2-8-13(12)14/h1-4,6,8-9,11,14,20H,5,7,10H2 |
| Formel vikt | 292.1099 |