Läs mer
Coumetarol, TRC
Produktkod. 30353430
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30353430 500 mg
1 options
Produktkod. 30353430 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC781013500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coumetarol
CAS 4366-18-1
Molekylformel C21 H16 O7
Kvantitet 500 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 3,3'-(2-methoxyethylidene)bis[4-hydroxy- (9CI, ACI), 3,3'-(2-Methoxyethylidene)bis[4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one] (ACI), Coumarin, 3,3'-(2-methoxyethylidene)bis[4-hydroxy- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Methoxy-2,2-bis[4-hydroxy-3-coumarinyl]
InChI formel InChI=1S/C21H16O7/c1-26-10-13(16-18(22)11-6-2-4-8-14(11)27-20(16)24)17-19(23)12-7-3-5-9-15(12)28-21(17)25/h2-9,13,22-23H,10H2,1H3
LEDER O=C1OC=2C=CC=CC2C(O)=C1C(C=3C(=O)OC=4C=CC=CC4C3O)COC
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-[1-(4-hydroxy-2-oxochromen-3-yl)-2-methoxyethyl]chromen-2-one
Molekylvikt (g/mol) 380.348
Formel vikt 380.09