Läs mer
Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Räkna precisionsstorleksstandarder
Produktkod. 10280035 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
10.00± 0,08μ m
15.02± 0,15μ m
2μ m
20μ m
25μ m
30μ m
5,010± 0,035μ m
50,2± 0,3μ m
70μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10280035 15.02± 0,15μ m Paket med 6
10584945 2μ m Paket med 6
11553273 2μ m Varje
10369384 5,010± 0,035μ m Paket med 6
11563273 5,010± 0,035μ m Varje
10156124 10.00± 0,08μ m Paket med 6
11573273 10.00± 0,08μ m Varje
11583273 15.02± 0,15μ m Varje
10702037 20μ m Paket med 6
11593273 20μ m Varje
10322265 25μ m Paket med 6
11503283 25μ m Varje
11513283 30μ m Varje
10046634 30μ m Paket med 6
11523283 50,2± 0,3μ m Varje
10034294 50,2± 0,3μ m Paket med 6
11533283 70μ m Varje
10116514 70μ m Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 10280035 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CC15PK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4998.64 SEK
    4100.11 SEK / Paket med 6
    Save 898.53 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Minimera kontaminering genom att eliminera behovet av serieutspädningar och omfattande provhantering med Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Räkna precisionsstorleksstandarder.
Minimera kontaminering genom att eliminera behovet av serieutspädningar och omfattande provhantering med Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Count Precision Size Standards, en kostnadseffektiv, bekväm och lättanvänd produkt för validering av vätskepartikelräknare. Förpackade i engångsflaskor och avsedda att provtas direkt från flaskan, har standarder utvecklats för tillverkare av parenterala läkemedel och ögonlösningar som söker interimistisk verifiering av USP 788 och 789 (partiklar i injektioner och partiklar i oftalmiska lösningar).
Användbara precisionsstorleksstandarder är utformade för regelbunden användning i vätskepartikelräknare för att verifiera instrumentets kalibrering före varje användning, vilket säkerställer reproducerbarheten av partikelräknaren genom att tillåta en kontinuerlig registrering av dess prestanda med hjälp av en NIST™ spårbar mikrosfärsuspension med en exakt koncentration.
  • Mikrosfärer av polystyren är suspenderade i ett ultrarent utspädningsmedel
  • Koncentrationen är optimerad för användning i ljusobscuration partikelräknare och andra lågkoncentrationsräkningsapplikationer
  • Diametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology (NIST )
  • CC10 och CC25 är idealiska för USP 788 och 788 interimstestning
Innehåller:
  • Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST™
  • Partikelräkningsprotokoll
  • Materialsäkerhetsdatablad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Certifikat och efterlevnad Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Koncentration 3000 partiklar/ml± 10 %
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Innehåll Mikrosfärer av polystyren i vatten
Beskrivning Produkter ger en exakt metod för att kalibrera eller kontrollera prestanda hos laserpartikelräknare
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Validering av vätskepartikelräknare, USP Kontroll
Material Polystyren
Produkttyp Räkna kontrollpartiklar
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST , Partikelräkningsprotokoll
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 6 x 25 mL
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning <3%
Stabilitet Produkten är stabil i minst sex månader
Diameter (metrisk) 15.02± 0,15μ m