Läs mer
Invitrogen™ CountBright™ Absolute Counting Beads, för flödescytometri
Produktkod. 11570066
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11570066 5 ml 5ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11570066 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C36950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4460.00 SEK
    3746.65 SEK / 5ml
    Save 713.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CountBright™ Absolute Counting Beads, för flödescytometri
CountBright™ absolut räknande kulor är en kalibrerad suspension av mikrosfärer som är ljust fluorescerande över ett brett spektrum av excitations- och emissionsvåglängder (UV till 635 nm excitation och 385-800 nm emission). CountBright™ absolut räknande kulor blandas med cellprovet och analyseras via flödescytometri. Genom att jämföra förhållandet mellan kulhändelser och cellhändelser kan det absoluta antalet celler i provet beräknas. Därför att CountBright™ pärlor blandas i testprovet, absoluta cellantal med denna enplattformsmetod är mer exakta och mindre komplicerade än cellkoncentrationen som bestäms med multipelplattformstestning. CountBright™ absolut räknande pärlor kan användas med alla provtyper, inklusive icke-tvättat/lyserat helblod.
Visa information om alla flödescytometricellräkningskulor .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 7μ m
Innehåll och lagring Innehåller 1 flaska CountBright™ absolut räknande pärlor (5 ml). Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C) och skyddas mot ljus.
Emission alla lasrar (UV till 633/635)
Formatera Lösning
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Antal tester 100
Kvantitet 5 ml
Detektionsmetod fluorescens
Excitationsvåglängdsområde UV till 635/385 till 800 nm
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje CountBright
Produkttyp Cell Counting Bead