Läs mer
Invitrogen™ CountBright™ Plus Absolute Counting Beads
Produktkod. 16498535
Change view
Kvantitet:
100 tester
Produktkod. Kvantitet
16498535 100 tester
1 options
Produktkod. 16498535 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C36995
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kalibrerad suspension av∼ 4μ m pärlor som kapslar in färgämnen som är exciterbara över ett brett spektrum av UV-IR-våglängder och ljust fluorescerar i emissionsintervallet 385-860 nm.
  • Hjälp till att bestämma räkningen.
  • Koncentrationen av celler i det ursprungliga provet.
  • Pärlor är i skala med de flesta celltyper, inklusive humant hellyserat blod, för enkel användning
  • >95% singletter för förbättrad noggrannhet
  • Upphetsad av UV-IR-lasrar för ett utökat emissionsområde (385 860 –nm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 4μ m
Innehåll och lagring
  • 5 mL pärlor i buffert
  • Förvara vid 2 °C till 8 °C
Kvantitet 100 tester
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje CountBright
Produkttyp Cell Counting Bead