Läs mer
Invitrogen™ CountBright™ Plus färdiga rör
Beskrivning
CountBright Plus Ready Tubes erbjuder samma fördelar som CountBright Plus Absolute Counting Bearch, men i färdiga tuber. Detta förbättrar inte bara noggrannheten och upprepningsförmågan vid cellräkning, utan möjliggör också bekväm förvaring i rumstemperatur i upp till 12 månader. Med en förkalibrerad mängd CountBright Plus-kulor i varje rör elimineras eventuella fel relaterade till hantering och pipettering. Även om de är idealiska för användning med Lyse/No-Wash och No-Lyse/No-Wash-arbetsflöden är dessa rör tillräckligt mångsidiga för att användas i alla flödescytometrisk tester där exakta cellräkningar krävs. Dessutom, med bänkförvaring, CountBright finns Plus Ready Tubes alltid redo när du är det.
CountBright Plus Absoluta Räknande Pärlor
CountBright Plus Absolute Counting Beads är en kalibrerad suspension av ∼4 μm pärlor som kapslar in färgämnen som är exciterbara över ett brett spektrum av UV-IR-våglängder och lyser starkt i emissionsområdet 385–860 nm. I fall där en flödescytometer inte är utformad för att ge absolut cellräkning kan användning av absoluta räknekulor hjälpa till att bestämma räkningen. Absolut cellantal definieras som koncentrationen av celler i det ursprungliga provet.
- Pärlor är i skala med de flesta celltyper, inklusive mänskligt hellyserat blod, för enkelhets användning
- >95% singlar för förbättrad noggrannhet
- Exitserad av UV-IR-lasrar för ett utökat emissionsområde (385 – 860 nm)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 4μ m |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Formatera | Rör |
| Antal tester | 50 tester |
| Kvantitet | 50 rör |
| Form | Frystorkat material |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produktlinje | CountBright |
| Produkttyp | Cell Counting Bead |