Läs mer
Fisherbrand™ Countdown Timer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Tidsintervall:
10 timmar
Höjd (metrisk):
25 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Timer with full number keyboard
- 76 x 63 x 25mm
- 10 hours
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Countdown Timer |
| Tidsintervall | 10 timmar |
| Larm | Audible |
| Visa | Digital |
| Mått (L x B x H) | 76 x 63 x 25 mm |
| Bredd (metrisk) | 63 mm |
| Höjd (metrisk) | 25 mm |
| Kvantitet | 1 Each |