Läs mer
Invitrogen™ Countess™ 3& 3 FL Strömförsörjning
Produktkod. 17816371
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
17816371 1 vardera
1 options
Produktkod. 17816371 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A48207
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Countess 3 och 3 FL Power Supply kommer med en nätsladd och fyra utbytbara adaptrar för global kompatibilitet. Den ingår med Countess 3 och 3 FL automatiserade cellräknare eller en ersättningsströmkälla kan köpas separat.
Countess 3 och 3 FL internationella strömförsörjning är designad för användning med Countess 3 och Countess 3 FL automatiska cellräknare. Den bör inte användas med de ursprungliga Countess II och Countess II FL automatiska cellräknarna. Produkten inkluderar en strömkabel och fyra utbytbara adaptrar som gör det möjligt att koppla in Countess 3 och 3 FL i uttag runt om i världen.
Denna strömförsörjning ingår i Countess 3 och 3 FL automatiska cellräknare (Cat. Nr. AMQAX2000 och AMQAF2000) och är den enda rekommenderade strömkällan för användning med dessa instrument. Användning av andra strömförsörjningar kan skada Countess 3 och 3 FL-räknarna och påverka deras prestanda. En ersättningsströmkabel (Cat. Nr. A48207) finns här för separatköp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Grevinnan II FL, grevinnan 3& Countess 3 FL automatiserade cellräknare
Kompatibilitet Alla vanliga globala strömadaptrar
För användning med (utrustning) Grevinnan 3& 3 FL automatiserade cellräknare
Kopplingsalternativ Grevinnan Återanvändbar dia
Kvantitet 1 vardera