Läs mer
Invitrogen™ Countess™ 3 Automatisk cellräknare
Produktkod. 16812556 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Automatiserad cellräknare
Startpaket för automatisk cellräknare
Garanti:
1-års standard
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Garanti Förpackningsstorlek
16812556 Startpaket för automatisk cellräknare 1-års standard -
16842556 Automatiserad cellräknare 1-års standard Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16812556 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A49865
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Upplev snabb cellräkning med Countess 3 Automated Cell Counter. Utrustad med avancerad optik, automatiserat fokus och belysning och AI-baserad programvara för bildanalys möjliggör Countess 3 brightfield cell counter automatisk cellräkning och mätning av cellviabilitet.
Countess 3 Automated Cell Counter är en ljusfältscellräknare utrustad med en avancerad maskininlärningsalgoritm, robust optik, helautomatisk fokusering och belysning samt bildanalysprogram. Detta cellräkningssystem för användning på bänk är utformat för snabb automatiserad cellräkning och livsduglighetsmätning av primära och immortaliserade cellprover för att förbereda celler för nedströmsanalys och för rutinmässig cellodlingspassage.
Funktionerna hos Countess 3 Automated Cell Counter inkluderar:
  • Noggranhet —mycket exakt maskininlärningsalgoritm tillämpad på automatiserad cellräkning, eliminerar subjektiviteten hos manuell cellräkning och variabilitet från användare till användare
  • Tidsbesparingar —räknar levande och döda celler, mäter livsduglighet, beräknar procent cellaggregat och rapporterar genomsnittlig cellstorlek med en enda knapptryckning på cirka 20 sekunder
  • Bekvämlighet —kräver ingen rengöring, rutinunderhåll eller kalibrering; infälld högupplöst kapacitiv pekskärm och enkelt användargränssnitt ger snabb start, kräver minimal utbildning och erbjuder automatisk lagring av data till USB eller moln
  • Flexibilitet—kompatibel med både engångs- och återanvändbara cellräkningskammarglas
Countess 3 Automated Cell Counter fungerar i två enkla steg:
  1. Blanda 10 μl av provet med 10μ L trypanblått och pipettera till en engångs- eller återanvändningsbar Countess kammarglas.
  2. Sätt in objektglaset i instrumentet. Lägena Snabbinsamling och Autospara möjliggör automatisk cellräkning med en enda knapptryckning. Fokus, belysning och filsparning utförs automatiskt.
Få exakt cellräkning
Countess 3 Automated Cell Counter använder trypanblå färgning kombinerat med autofokus och belysning som drivs av en maskinlärande bildanalysalgoritm för att få exakta cell- och livsduglighetsräkningar. Mätområdet sträcker sig från 1 x 104 till 1 x 107 celler/ml (det optimala intervallet är 1 x 105 till 4 x 106 celler/ml), vilket är bredare än det för en hemocytometer.
Överför data och bilder till din PC eller molnlagring
Genom att använda USB-porten på Countess 3 Automated Cell Counter och valfri USB-enhet kan du spara dina cellräkningsresultat och bilder och överföra dem till din PC. För din bekvämlighet levereras en USB-enhet med Countess 3-instrumentet, och en WiFi-dongel finns tillgänglig.
Förbättra nedströms encellsanalys
Minimering av cellaggregat är avgörande för RNA-sekvenseringstillämpningar för att säkerställa att enskilda celler partitioneras och streckkodas under förberedelseprocessen för encellsbibliotek. För optimal encellsdatautmatning kan procenttalet cellaggregat på Countess 3 Automated Cell Counter användas för att bekräfta att startprovet har <5 % aggregeras innan nedströms encellsanalys utförs.
Countess 3 Automated Cell Counter kan köpas som instrument (kat.nr AMQAX2000) eller en mängd olika paket med ytterligare tillbehör och utökade garantier som Countess 3 Start Package (kat. nr. A49865), som inkluderar:
  • Countess 3 Automated Cell Counter
  • Återanvändbart objektglas
  • 500 engångsglas med trypanblått
Utökad garanti på instrument och startpaket
Countess 3 Automated Cell Counter levereras med en standard 1-års garanti som täcker alla kostnader för frakt, delar och arbete för reparationer. Serviceplaner kan kombineras med nya instrumentköp i ett utökat garantipaket som förlänger standardgarantin med 2 år till totalt 3. Ytterligare års täckning kan också köpas för att förlänga standardgarantin på 1 år eller den utökade på 3 år. Countess 3-instrument- och startpaketen erbjuds med två olika typer av medföljande utökade garantipaket:
  • 3 års förlängd garanti Rapid Exchange (REX) (1 års standardgaranti + 2 år Rapid Exchange, 3 års total bytesrätt)
    • Ersättning skickas ut inom 1 arbetsdag för labb med kritiska tidslinjer
    • Endast tillgängligt med instrumentet (kat. nr. A49862) och Countess 3 Starter Package (kat. nr. A50298)
  • 3 års AB Repair Center (ABRC) utökad garanti (1 års standardgaranti + 2 års utökat reparationsskydd)
    • Instrument repareras och returneras inom ~3 veckor för reglerade laboratorier som som måste bibehålla enhetlig märkning av tillgångar (låneinstrument skickas inom 1 arbetsdag med uppgradering till ett ABRC Support Plus-kontrakt)
    • Endast tillgängligt med instrumentet (kat. nr. A49891) och Countess 3 Starter Package (kat. nr. A50302)
21 CFR Part 11 Software Module
Programvarumodulen Countess 3 21 CFR Part 11 är avsedd för användning med Countess 3 och Countess 3 FL automatiserade cellräknare och stödjer överensstämmelse med 21 CFR Part 11 FDA-riktlinjer för säkerhet, revision och elektroniska (SAE) signaturer med hjälp av en SAE-administrationskonsol. Programvaran 21 CFR Part 11 kan köpas separat (kat. nr. A51025).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Startpaket för automatisk cellräknare
Produktlinje Countess
Kamera 5 MP
För användning med (applikation) Cellräkning och livsduglighetsmätning
För användning med (utrustning) EVOS-mikroskop, Countess kammarglas och återanvändbart objektglas
Detektionsmetod Ljusfält
Håller 2 prover per objektglas
Förstoring 2.5X
Mål 1 kanal (ljusfält)
Optik 1 kanal (ljusfält)
Visa LCD (1280 x 800 pixlar)
Minne Inbyggd, USB-enhet
Mått 9 x 9 x 5,5 tum (228,6 x 228,6 x 139,7 mm)
Vikt (engelska) 8 lb.
Vikt (metrisk) 3.6 kg
Certifikat och efterlevnad RoHS
Innehåll och lagring
  • Countess™ 3 Automated Cell Counter, 1 st
  • Nätsladd med 4 adaptrar (för USA/Kanada/Taiwan/Japan, Europa eller Storbritannien), 1 st
  • Countess™ Cell Counting Chamber Slides, 50 objektglas/kartong
  • Countess™ 3 Disposable Slide Holder, 1 st
  • Countess™ 3 Reusable Slide Holder, 1 st
  • Countess™ 3 USB Drive, 1 st
  • Countess™ 3 Automated Cell Counter Quick Reference Card, 1 st
  • Countess™ Reusable Slide (kat. nr. A25750), 1 st
  • Countess™ Cell Counting Chamber Slides, engångs (kat. nr. C10283), 10 x 50 objektglas
  • Trypanblått (kat. nr. T10282), 20 x 1 m-flaskor
Förvaras vid rumstemperatur.
Kvantitet 1 paket
Frakt skick Omgivning
Garanti 1-års standard
Elektriska krav 12 VDC, 3 A
Spänning 100 till 240 V
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning