Läs mer
Invitrogen™ Countess™ 3 Standard Slide
Beskrivning
Countess 3 Standard Slide är en färdig och återanvändbar slide som används som referens för cellräkning, livskraft och fluorescens på Countess automatiserade cellräknare. Denna slide är optimerad för att säkerställa exakt prestanda i brightfield-cellräkningsapplikationer när Countess II, Countess II FL, Countess 3 och Countess 3 FL automatiserade cellräknare används. De permanent monterade mikrosfärerna på Countess 3 Standard Slide möjliggör att upprepningsbara räkningar enkelt kan uppnås under slidens livstid, med variation endast vid ändring av instrumentgrindinställningar.
Countess 3 Standard Slide levereras färdig och kräver ingen särskild hantering eller provförberedelse, vilket eliminerar den största källan till räkning-till-räkning-variabilitet. Detta gör den till en idealisk referensslide som kan användas för att uppnå konsekventa och upprepbara cellräkningar och livsduglighetsmätningar över dagar eller mellan Countess 3-instrument. Glaset kan också användas för att demonstrera hur man använder Countess automatiska cellräknare för både brightfield- och fluorescenscellräkning.
Kännetecken för Countess 3 Standardbild inkluderar:
- En noggrann, – färdig slida hjälper till att eliminera fel som uppstår vid skapandet av standardlösningar och utspädningsserier
- Flexibel – optimerad för användning i Countess II, Countess II FL, Countess 3 och Countess 3 FL automatiska cellräknare
- Snabb – leverans som en förladdad, immobiliserad pärlfjädring; ingen förberedelse eller blandning krävs
- Bekväm – en standardslide för både brightfield- och fluorescenscellräkning
Immobiliserade mikrosfärer efterliknar cellräkningsprover
Countess 3 Standardglaset innehåller 15 μm mikrosfärer som är permanent monterade i en cellräkningskammare med en koncentration av 0,5 1,5 –x 106/ml. Denna unika, inerta, immobiliserade pärlblandning efterliknar utseendet av en 1:1-blandning av levande och döda celler färgade med trypanblått under ljusfältsbelysning, vilket är den vanligaste metoden för cellräkningsanalys. De permanent monterade mikrosfärerna ger ett stabilt prov som kan användas upprepade gånger för verifiering av instrumentets prestanda. Observera att även om den exakta kulkoncentrationen för ett enskilt objektglas inte specificeras, kommer pärlkoncentrationen för varje glasglaset att ligga i intervallet 0,5 – 1,5 x 106/ml och förbli konstant över tid.
Fluorescerande mikrosfärer möjliggör fluorescenscellräkning
Countess 3 Standard Slide erbjuder ytterligare användbarhet genom att innehålla två populationer av fluorescerande pärlor som täcker fluorescensspektrumet från blått till långt rött, vilket möjliggör analys med olika EVOS ljuskubskombinationer tillgängliga för Countess II FL och Countess 3 FL-räknare. När de ses på Countess 3 FL-räknaren är 15 μm mikrosfärerna också fluorescerande i en 1:1-blandning, vilket ger cirka 50 % detektering med en DAPI- eller GFP-ljuskub och cirka 50 % detektering med en RFP, Texas Red, eller Cy5 ljuskub. De fluorescerande mikrosfärerna gör det möjligt för användare att utföra eller demonstrera fluorescensbaserad cellräkning med Countess 3 Standard Slide.
Stabil standard för rutinmässig prestandaverifiering
Countess 3 Standard Slide ger ett stabilt prov som innehåller mikrosfärer som är synliga i både ljusfälts- och fluorescenskanaler och efterliknar en blandad population av levande och döda celler. Detta gör det enkelt för användare att utföra rutinmässig verifiering av instrumentets prestanda för automatiserad cellräkning och demonstrera instrumentanvändning. De immobiliserade mikrosfärerna eliminerar provvariabilitet, vilket möjliggör tillförlitlig och pågående kvalitetskontroll.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Countess |
| Dynamiskt omfång | 0,5 till 1,5 miljoner pärlor/ml |
| För användning med (utrustning) | Grevinnan II, II FL, grevinnan 3 och 3 FL |
| Våglängd | UV och blå/grön och röd |
| Ljuskälla | Brightfield& Fluorescens |
| Innehåll och lagring | 1 objektglas lagrat vid omgivande förhållanden. |
| Kvantitet | 1 rutschkana |
| Frakt skick | Omgivning |
| Garanti | 1 år från inköpsdatum |