Läs mer
Invitrogen™ Kolorimetriska celllivskraftsfärgningar
Produktkod. 31759217
Change view
Typ:
Livskraftig färgning
Trypanblå färg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
31759217 Livskraftig färgning -
10702404 Trypanblå färg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31759217 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A40008024
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
SafeCount Cell Viability Stain är ett betydande framsteg inom bedömning av cellviabilitet och erbjuder ett icke-toxiskt alternativ till traditionell Trypan Blue-färgning för cellräkning. Som membranintegritetsfärg fungerar SafeCount-färgen på samma sätt som Trypan Blue, som en exklusionsfärg för membranintegritet, samtidigt som säkerhets- och hanteringsproblemen som länge har försvårat laboratoriearbetsflöden minskar.
SafeCount Cell Viability Stain representerar ett betydande framsteg inom celllivslivskraftsbedömning och erbjuder ett giftfritt alternativ till traditionell Trypan Blue-färgning för cellräkningsapplikationer. Som en membranintegritetsfärg fungerar SafeCount-färgning på samma sätt som Trypan Blue som en membranintegritetsexkluderingsfärg samtidigt som den minimerar de säkerhets- och hanteringsproblem som länge har plågat laboratoriearbetsflöden.
SafeCount-färgning har specifikt validerats för användning med Countess 3 och Countess 3FL automatiserade cellräknare i kombination med Countess kammarskivor, vilket säkerställer en smidig integration i befintliga automatiserade räkningsarbetsflöden.
Funktioner hos SafeCount Cell Viability Stain inkluderar:
  • Icke-cancerframkallande formulering—ger ett säkrare alternativ för laboratoriepersonal samtidigt som motsvarande funktionalitet för cellens livskraftsbedömning bibehålls
  • Förbättrad lösningsstabilitet—fäller inte ut under lagring eller användning, till skillnad från Trypan Blue som är benägen att bilda nederbörd
  • Ekvivalent färgningsmekanism—upprätthåller samma uteslutningsfärgsprincip för att skilja livskraftiga från icke-livskraftiga celler baserat på membranintegritet
En giftfri säkerhetsprofil minimerar risken för hantering av farliga ämnen
SafeCount celllivslivskraftsfärgning innebär ett betydande framsteg inom celllivslivskraftsbedömning genom att ta itu med de inneboende säkerhetsbegränsningarna med traditionell Trypan Blue-färgning. Till skillnad från Trypan Blue, som är känt för att vara giftigt både för människor och celler och kräver varningar på faroetiketter, är SafeCount-färgning formulerad för att vara giftfri och har inga varningar för farozon. Denna grundläggande skillnad i toxicitetsprofil möjliggör enklare hanteringsprocedurer och, viktigare, ger icke-toxiska förhållanden för laboratoriepersonal. Att minimera kraven på hantering av farliga ämnen minskar kraven på regulatorisk efterlevnad och förbättrar de övergripande säkerhetsprotokollen för laboratorier.
Förbättrad stabilitet förhindrar räknefel relaterade till nederbörd
Formuleringen av SafeCount-färgning åtgärdar en kritisk begränsning som observerats med Trypan Blue, vilken är benägen för nederbörd över tid eller under vissa lagringsförhållanden. Dessa utfällningar kan bilda aggregat som felaktigt kan räknas som celler under analysen, vilket leder till felaktiga mätningar av både cellantal och livskraftsbedömningar. SafeCount-stains överlägsna stabilitetsegenskaper minskar denna källa till mätfel, vilket säkerställer mer tillförlitliga och reproducerbara resultat under produktens hållbarhet.
Membranintegritetsbaserad detektionsmekanism möjliggör protokollintegration
SafeCount-färgning fungerar som en membranintegritetsfärg som fungerar enligt uteslutningsprincipen, vilket gör den kompatibel med befintliga cellräkningsarbetsflöden. Färgämnet är specifikt utformat för att uteslutas från att komma in i friska celler med intakta membran, vilket gör att dessa livskraftiga celler kan framstå som ogenomskinliga. Till skillnad från detta tillåter celler med komprometterade membran SafeCount-färgen att komma in, vilket gör att dessa icke-livskraftiga celler framstår som mörka. Denna metod för membranintegritetsuteslutning är identisk med Trypan Blue, vilket gör att SafeCount-färgning kan fungera som direkt ersättning utan att behöva ändra protokollet.
Strömlinjeformat applikationsprotokoll optimerar arbetsflödeseffektiviteten
Användningen av SafeCount-färgning följer ett förenklat tvåstegsprotokoll utformat för kompatibilitet med automatiserade räknesystem. Proceduren kräver att man blandar 10 μl SafeCount-färgämne med 10 μl cellprov, följt av analys med Countess 3 eller 3FL automatiserade cellräknare. Denna enkla metod bibehåller den användarvänlighet som förväntas av celllivskraftstester samtidigt som den möjliggör förbättrade säkerhets- och stabilitetsfördelar som är inneboende i SafeCount-formuleringen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Livskraftig färgning
Kvantitet 2 x 1 ml flaskor
Endast för forskning.