Läs mer
Invitrogen™ Countess™ Verktyg för borttagning av ljuskub
Beskrivning
Countess Light Cube Removal Tool är för användning med Countess II FL och Countess 3 FL automatiserade cellräknare. Den används för installation eller borttagning av EVOS Ljuskuber från instrumenten. De automatiserade cellräknarna Countess II FL och Countess 3 FL kan rymma upp till två ljuskuber samtidigt. Med Countess Light Cube Removal Tool kan användare enkelt ta bort och installera EVOS Ljuskuber, vilket ger flexibiliteten att räkna celler med någon av de 15 tillgängliga fluorescenskanalerna som tillhandahålls av ljuskuberna.
Detta verktyg ingår i Countess II FL och 3 FL automatiserade cellräknare och kan bekvämt förvaras på instrumentens bakpanel när de inte används. Ett ersättningsverktyg för borttagning av Countess Light Cube (kat.nr AMEP4747) erbjuds här för separat köp.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Light Cube Remove Tool |
| Produktlinje | Countess |
| För användning med (applikation) | Cellräkning |
| För användning med (utrustning) | Countess II FL och 3 FL automatiserade cellräknare |
| Kvantitet | 1 enhet |
| Frakt skick | Rumstemperatur |