Läs mer
Invitrogen™ Countess™ II FL Återanvändbar glidhållare
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Återanvändbar glidhållare |
| Produktlinje | Countess |
| För användning med (applikation) | Cellräkning |
| För användning med (utrustning) | Countess™ Automatiserad cellräknare |
| Kvantitet | 1 enhet |
| Frakt skick | Rumstemperatur |