Läs mer
Invitrogen™ Countess™ Cellräkningskammar slides
Produktkod. 11544596
Change view
Typ:
Återanvändbar slide
Cellräkningskammarglas
Inkluderar:
No Stains
SafeCount Stain, 2 x 1 ml flaskor
Trypan Blue Stain, 100 ml flaska
Trypan Blue Stain, 2 x 1 ml flaskor
Trypan Blue Stain, 2 x 100 ml flaskor
Trypan Blue Stain, 20 x 1 ml flaskor
Kvantitet:
1 glasrutschkana
1250 objektglas
2500 objektglas
50 objektglas
500 objektglas
5000 objektglas
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
Paket med 50
Paket med 500
Paket med 5000
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Inkluderar Kvantitet Förpackningsstorlek
11544596 Cellräkningskammarglas No Stains 50 objektglas Varje
15311986 Återanvändbar slide No Stains 1 glasrutschkana -
31781208 Cellräkningskammarglas SafeCount Stain, 2 x 1 ml flaskor 50 objektglas -
10399053 Cellräkningskammarglas Trypan Blue Stain, 2 x 1 ml flaskor 50 objektglas Paket med 50
12098489 Cellräkningskammarglas Trypan Blue Stain, 20 x 1 ml flaskor 500 objektglas Paket med 500
12157220 Cellräkningskammarglas Trypan Blue Stain, 100 ml flaska 1250 objektglas -
12167220 Cellräkningskammarglas Trypan Blue Stain, 100 ml flaska 2500 objektglas Paket med 2500
10665865 Cellräkningskammarglas Trypan Blue Stain, 2 x 100 ml flaskor 5000 objektglas Paket med 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11544596 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1386.00 SEK
    1274.65 SEK / Paket med 50
    Save 111.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Countess cellräknekammar-slides är bekvämt förpackade för användning med Countess Automated Cell Counters. Varje engångs- och återanvändbar slide har två slutna kammare.
Countess Chamber Slides är designade för användning med Countess 3 och 3FL automatiska cellräknare.
De engångs-Countess Cell Counting Chamber Slides erbjuder bekvämlighet vid automatiserad cellräkning för bearbetning av flera cellprover, livliga cellodlingsanläggningar och enkel hantering av kontaminerade eller farliga prover. De eliminerar också risken för kontaminering från restprover. Efter användning kan Countess-glasen tas bort som standard biohazardavfall.
Countess återanvändbara glaset är ett grönt och kostnadseffektivt alternativ till engångsglasglasen för automatiserad cellräkning. Det återanvändbara glaset gör det möjligt för forskare och cellkulturanläggningar att minska kostnaderna och generera mindre avfall per år, vilket gör det prisvärt för laboratorier att automatisera sina cellräkningar. Det återanvändbara glaset rengörs och torkas mellan räkningarna, precis som med en hemocytometer.
Varje grevinncellräkning Chamber Slide har två separata, slutna kammare för att räkna ett prov i dubbla eller två olika prover. Cellräkning sker på en central plats i räknekammaren. Den volym som räknas är 0,4 μl, samma som att räkna fyra 1 mm 2-kvadrater i en standard hemocytometer.
Countess cellräkningskammare fungerar i tre enkla steg:
  • Blanda 10 μl prov med 10 μl celllivskraftig färgning eller annan önskad reagens, inklusive ReadyCount™ färgämnen, och pipettera i en Countess-kammar slide
  • Sätt in objektglaset i instrumentet
  • Tryck på ”Räkna”
Det är allt—få det totala cellantalet, procenten livskraftiga celler och den genomsnittliga cellstorleken på så lite som 30 sekunder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cellräkningskammarglas
Produktlinje Countess
För användning med (utrustning) Countess Automated Cell Counter, trypanblå färg (kat.nr T10282)
Inkluderar No Stains
Innehåll och lagring • Countess™ Cellräkningsobjektglas, 1 x 50 objektglas
Obs: Trypanblå färg ingår inte
Kvantitet 50 objektglas
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Countess Cell Counting Chamber Slides and Holder, disposable
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: TRYPAN BLUE