Läs mer
Invitrogen™ Countess™ Cellräkningskammar slides
Description
Countess Chamber Slides är designade för användning med Countess 3 och 3FL automatiska cellräknare.
De engångs-Countess Cell Counting Chamber Slides erbjuder bekvämlighet vid automatiserad cellräkning för bearbetning av flera cellprover, livliga cellodlingsanläggningar och enkel hantering av kontaminerade eller farliga prover. De eliminerar också risken för kontaminering från restprover. Efter användning kan Countess-glasen tas bort som standard biohazardavfall.
Countess återanvändbara glaset är ett grönt och kostnadseffektivt alternativ till engångsglasglasen för automatiserad cellräkning. Det återanvändbara glaset gör det möjligt för forskare och cellkulturanläggningar att minska kostnaderna och generera mindre avfall per år, vilket gör det prisvärt för laboratorier att automatisera sina cellräkningar. Det återanvändbara glaset rengörs och torkas mellan räkningarna, precis som med en hemocytometer.
Varje grevinncellräkning Chamber Slide har två separata, slutna kammare för att räkna ett prov i dubbla eller två olika prover. Cellräkning sker på en central plats i räknekammaren. Den volym som räknas är 0,4 μl, samma som att räkna fyra 1 mm 2-kvadrater i en standard hemocytometer.
Countess cellräkningskammare fungerar i tre enkla steg:
- Blanda 10 μl prov med 10 μl celllivskraftig färgning eller annan önskad reagens, inklusive ReadyCount™ färgämnen, och pipettera i en Countess-kammar slide
- Sätt in objektglaset i instrumentet
- Tryck på ”Räkna”
Det är allt—få det totala cellantalet, procenten livskraftiga celler och den genomsnittliga cellstorleken på så lite som 30 sekunder.
Specifications
Specifications
| Typ | Cellräkningskammarglas |
| Produktlinje | Countess |
| För användning med (utrustning) | Countess automatisk cellräknare |
| Håller | 10 μl/Kammare |
| Inkluderar | Trypan Blue Stain, 20 x 1 ml flaskor |
| Positioner | 2 kamrar/objektglas |
| Djup (metriskt) | 100 μm (kammare) |
| Mått | 75 x 25 x 1,8 mm (kammare) |
| Innehåll och lagring | • Countess™ Cell Counting Chamber Slides, 10 x 50 objektglas • Trypanblå färg, 20 x 1 ml-flaskor Varje objektglas innehåller två cellräkningskammare. För användning i rumstemperatur under normala laboratorieförhållanden. |
| Kvantitet | 500 objektglas |
Safety and Handling
- chamber slides countess 1000 counts
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3-[(3,3-dimethyl[1,1-biphenyl]-4,4-diy l)bis(azo)]bis[5-amino-4-hy