Läs mer
Invitrogen™ Countess™ Återanvändbar slide och hållare
Produktkod. 17374933 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Återanvändbar slide
Objektglashållare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
17374933 Objektglashållare
15311986 Återanvändbar slide
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17374933 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A48208
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den återanvändbara grevinnan hjälper till att minska kostnaderna och generera mindre avfall vid räkning av celler på de automatiserade cellräknarna Countess II FL, Countess 3 och Countess 3 FL. Den återanvändbara objektglashållaren Countess 3 och 3 FL krävs för användning (även kompatibel med Countess II FL).
Den återanvändbara grevinnan är ett grönare och kostnadseffektivt alternativ till automatiserad cellräkning med engångsobjektglas och är designad för användning med de automatiska cellräknarna Countess II FL, Countess 3 och Countess 3 FL. Den återanvändbara objektglashållaren Countess 3 och 3 FL håller Countess Reusable Slide och ingår i Countess 3 och 3 FL automatiserade cellräknare (även kompatibel med Countess II FL).
Den återanvändbara grevinnan är ett grönt och kostnadseffektivt alternativ till engångsobjektglas för automatisk cellräkning. Den återanvändbara bilden gör det möjligt för forskare och cellodlingsanläggningar att minska kostnaderna och generera mindre avfall per år, vilket gör det överkomligt för laboratorier att automatisera sina cellantal. Det återanvändbara objektglaset rengörs och torkas mellan räkningarna, precis som med en hemocytometer.
Varje återanvändbar grevinna har två kammare för att räkna ett prov i duplikat eller två olika prover. Cellräkning sker på en central plats i räknekammaren. Den räknade volymen är 0,4μ L, samma sak som att räkna fyra 1 mm 2 rutor i en vanlig hemocytometer. Den återanvändbara grevinnan kan användas med de automatiserade cellräknarna Countess II FL, Countess 3 och Countess 3 FL.
Den återanvändbara objektglashållaren Countess 3 och 3 FL ingår med Countess 3 och 3 FL automatiserade cellräknare och är kompatibel med Countess II FL. En ersättning Countess 3 och 3 FL återanvändbar objektglashållare (kat. nr. A48208) finns att köpa separat. Speciella spännfjädrar håller provet säkert, vilket säkerställer ett repeterbart synfält (FOV) och konsekventa räkningar. Den återanvändbara objektglashållaren Countess 3 och 3 FL accepterar Countess Reusable Slide (kat. nr. A25750). Det är inte kompatibelt med grevinnan engångsobjektglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Objektglashållare
Produktlinje Countess
Kompatibilitet Countess™ Återanvändbar dia (kat. nr. A5750)
För användning med (utrustning) Grevinnan II FL, grevinnan 3& Countess 3 FL automatiserade cellräknare
Innehåll och lagring Countess™ 3 och 3 FL återanvändbar objektglashållare, 1 vardera
Kvantitet 1 hållare