Läs mer
Invitrogen™ Countess™ Återanvändbar slide och hållare
Produktkod. 31781208
Change view
Typ:
Återanvändbar slide
Cellräkningskammarglas
Inkluderar:
No Stain
No Stains
SafeCount Staining
Trypanblå färg
Kvantitet:
1 enhet
1250 slides, 100 ml flaska
2500 slides, 100 ml flaska
50 objektglas
50 slides, 2 x 1 ml ampuller
500 slides, 20 x 1 ml ampuller
5000 Slides, 2 x 100 ml flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
Paket med 50
Paket med 500
Paket med 5000
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Inkluderar Kvantitet Förpackningsstorlek
31781208 Cellräkningskammarglas SafeCount Staining 50 slides, 2 x 1 ml ampuller -
15311986 Återanvändbar slide No Stain 1 enhet -
11544596 Cellräkningskammarglas No Stains 50 objektglas Varje
10399053 Cellräkningskammarglas Trypanblå färg 50 slides, 2 x 1 ml ampuller Paket med 50
12098489 Cellräkningskammarglas Trypanblå färg 500 slides, 20 x 1 ml ampuller Paket med 500
12157220 Cellräkningskammarglas Trypanblå färg 1250 slides, 100 ml flaska -
12167220 Cellräkningskammarglas Trypanblå färg 2500 slides, 100 ml flaska Paket med 2500
10665865 Cellräkningskammarglas Trypanblå färg 5000 Slides, 2 x 100 ml flaskor Paket med 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 31781208 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A40008469
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
Den återanvändbara grevinnan hjälper till att minska kostnaderna och generera mindre avfall vid räkning av celler på de automatiserade cellräknarna Countess II FL, Countess 3 och Countess 3 FL. Den återanvändbara objektglashållaren Countess 3 och 3 FL krävs för användning (även kompatibel med Countess II FL).
Den återanvändbara grevinnan är ett grönare och kostnadseffektivt alternativ till automatiserad cellräkning med engångsobjektglas och är designad för användning med de automatiska cellräknarna Countess II FL, Countess 3 och Countess 3 FL. Den återanvändbara objektglashållaren Countess 3 och 3 FL håller Countess Reusable Slide och ingår i Countess 3 och 3 FL automatiserade cellräknare (även kompatibel med Countess II FL).
De engångs-Countess Cell Counting Chamber Slides erbjuder bekvämlighet vid automatiserad cellräkning för bearbetning av flera cellprover, livliga cellodlingsanläggningar och enkel hantering av kontaminerade eller farliga prover. De eliminerar också risken för kontaminering från restprover. Efter användning kan Countess-slides slängas som standard biohazardavfall. Till skillnad från en hemocytometer behöver man inte rengöra Countess-preparat före eller efter användning.
Varje Countess Cell Counting Chamber Slide har två separata, slutna kammare för att räkna ett prov i dubbla eller två olika prover. Cellräkning sker på en central plats i räknekammaren. Den volym som räknas är 0,4 μl, samma som att räkna fyra 1-mm2-rutor i en standard hemocytometer.
Countess cellräkningskammare fungerar i tre enkla steg:
  • Blanda 10 μl prov med 10 μl trypanblå färg eller annan önskad reagens, inklusive ReadyCount™ färger, och pipetter i en engångs-Countess kammarglaset
  • Sätt in objektglaset i instrumentet
  • Tryck på ”Räkna”
Det är allt—få det totala cellantalet, procenten livskraftiga celler och den genomsnittliga cellstorleken på så lite som 30 sekunder.
Countess cellräkningskammar-slides inkluderar två flaskor med trypanblått för ljusfältsbaserad cellräkning och livskraftighetsanalys (kategorinummer C10228, C10312, C10314, C10313 och C10315). Slides kan också köpas som 1 låda med 50 slides utan trypan blue (Cat. Nej. C10283) för användning med andra färger såsom lysrörsfärger ReadyCount . De trypanblå flaskorna finns också att köpa utan diabilder (Cat. Nr. T10282).
Trypanblåfärgning är en långvarig och allmänt använd metod för att mäta cellulär livskraft genom att identifiera döda celler. Levande celler med intakta membran utesluter färgämnet, medan döda celler med komprometterade membran blir färgade, vilket möjliggör differentiering och räkning av levande och döda celler för att bedöma cellens livskraft. Trypanblåfärgning är metoden som används av Countess-familjen av automatiserade cellräknare för cellräkning, och denna 0,4 % trypanblå lösning har rätt koncentration för användning på dessa instrument.
Observera: Fällningar är ganska vanliga i trypanblått och ökar vanligtvis med lagringstid och frysning. De tre metoderna nedan kan hjälpa till att minimera trypanblå utfällning i dina cellräkningsprover:
  • Steril filtrering av trypanblått med 0,3-mikron filter
  • Centrifugering eller passiv sedimentering (undvik att blanda eller vortexa trypanstamlösningar)
  • Försiktig uppvärmning av 1 ml trypanlösning till 37 °C på 10 minuter
Grevinnans engångsglashållare används för att hålla grevinnans engångsslides. Den är designad för användning med Countess II FL, Countess 3 och Countess 3 FL automatiska cellräknare och ingår i dessa cellräknare. En ersättningshållare för Countess engångsslides (Cat. Nej. AMEP4745) finns att köpa separat. Denna Countess engångsslide hållare är inte kompatibel med Countess Reusable Slide (Cat. Nr. A25750).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Cellräkningskammarglas
För användning med (utrustning) Countess 3/3FL automatiska cellräknare
Kopplingsalternativ Dödcellsfläck
Inkluderar SafeCount Staining
Innehåll och lagring 50 pk. Kammarslides och SafeCount (Cat. Nej A40008024), förvaras i rumstemperatur
Kvantitet 50 slides, 2 x 1 ml ampuller