Läs mer
Corning™ Räknekammare, 0,2 mm
Produktkod. 17797014 Handla allt Corning Produkter
Change view
Djup (metriskt):
0.2 mm
Produktkod. Djup (metriskt)
17797014 0.2 mm
1 options
Produktkod. 17797014 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 480201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 SEK
    1510.62 SEK / Paket med 1
    Save 194.38 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 06-04-2027
Återanvändbar räkneglas av glasceller för användning med Corning™ Cellräknare. Denna gallerlösa rutschkana har ett 0,1 eller 0,2 mm djup och levereras som standard med två högkvalitativa täckglas. Dessa objektglas har en skåra för enkel laddning av cellsuspension.
  • Tillverkad av återanvändbart glas
  • Gridless
  • 0,2 mm djup
  • Inkluderar två täckglas av hög kvalitet
  • Har en skåra för enkel laddning av cellupphängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Räknekammare
Material Glas
Volym (metrisk) Fungerar 20μ L
Djup (metriskt) 0.2 mm
För användning med (utrustning) Corning™ Cellräknare
Antal per förpackning 1 Pk.