Läs mer
Corning™ Räknekammare
Produktkod. 15968746 Handla allt Corning Produkter
Change view
Rutnätstyp:
Gridless
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Rutnätstyp Förpackningsstorlek
15968746 Gridless Varje
1 options
Produktkod. 15968746 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 480200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 SEK
    1616.27 SEK / Paket med 1
    Save 18.73 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Corning räknekammare är en återanvändbar räkneskiva av glasceller för Corning cellräknare.
Denna gallerlösa dia har ett 0,1 mm djup som en Neubauer Hemocytometer och levereras som standard med två högkvalitativa täckglas. Dessa objektglas har en skåra för enkel laddning av cellsuspension.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Rutnätstyp Gridless
Djup (metriskt) 0.1 mm
För användning med (utrustning) Corning™ Cellräknare