Läs mer
Hecht Karl™ Räknekammare
Produktkod. 10647564
Change view
Rutnätstyp:
16 stora 1 mm kvadratiska rutor med varje kvadrat uppdelad i 16 mindre rutor vardera med en sidolängd på 0,25 mm
Produktkod. Rutnätstyp
10647564 16 stora 1 mm kvadratiska rutor med varje kvadrat uppdelad i 16 mindre rutor vardera med en sidolängd på 0,25 mm
1 options
Produktkod. 10647564 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 40449712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1291.50 SEK
    769.66 SEK / Paket med 1
    Save 521.84 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Fuchs-Rosenthal räknekammare
Rutnätstyp 16 stora 1 mm kvadratiska rutor med varje kvadrat uppdelad i 16 mindre rutor vardera med en sidolängd på 0,25 mm
För användning med (applikation) Används vanligtvis för att räkna celler i cerebrospinalvätska