Läs mer
Marienfeld Superior™ Räknekammare med Bright Line Double Net Ruling
Produktkod. 15748128
Change view
Rutnätstyp:
Burker
Neubauer
Neubauer förbättrad
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Rutnätstyp Förpackningsstorlek
15748128 Neubauer -
15827045 Burker -
13444890 Neubauer förbättrad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15748128 Leverantör Marienfeld Superior™ Leverantörsnummer 0640130
Beräknad leverans: 10-12-2026
Marienfeld Superior™ Räknekammare med dubbelt nätutslag är exakta mätinstrument för undersökning av cellsuspensioner
  • Exakt mätinstrument för bestämning av antalet partiklar i vätskor
  • Tillverkad av speciellt optiskt glas
  • Utrustad med två galler
  • Med 2 hemacytometer täckglas 20x26 mm
  • Individuellt förpackade i en genomskinlig plastlåda, 10 kartonger i kartong
Specifikationer
Produkttyp Räknekammare, ljus linje
Rutnätstyp Neubauer
Beskrivning CE-märkt (IVD)
Cellstorlek 0,0025 mm 2
Material Speciellt optiskt glas
Kvantitet 1
Djup (metriskt) 0.1 mm
Inkluderar Två täckglas 20 x 26 mm