Läs mer
Marienfeld Superior™ Räknekammare med Bright Line Double Net Ruling
Produktkod. p-7144730
Rutnätstyp:
Burker
Neubauer
Neubauer förbättrad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15827045
Brand: Marienfeld Superior™ 0640231
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Marienfeld Superior™ Räknekammare med dubbelt nätutslag är exakta mätinstrument för undersökning av cellsuspensioner
  • Exakt mätinstrument för bestämning av antalet partiklar i vätskor
  • Tillverkad av speciellt optiskt glas
  • Utrustad med två galler
  • Med 2 hemacytometer täckglas 20x26 mm
  • Individuellt förpackade i en genomskinlig plastlåda, 10 kartonger i kartong
Specifikationer
Produkttyp Räknekammare, ljus linje
Rutnätstyp Burker
Beskrivning CE-märkt (IVD)
Cellstorlek 0,0025 mm 2
Material Speciellt optiskt glas
Kvantitet 1
Djup (metriskt) 0.1 mm
Inkluderar Två täckglas 20 x 26 mm och två klämmor