Läs mer
Corning™ Räknekammare för Corning Cellräknare
Produktkod. 17740789 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10μ L (ungefär) per kammare
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17740789 10μ L (ungefär) per kammare
1 options
Produktkod. 17740789 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 480202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2475.00 SEK
    2311.05 SEK / Paket med 50
    Save 163.95 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
Engångsräknekammare är sammansatta av två 10μ L-kammare. Designad för att optimera cellräkningsgenomströmningen genom att förena hastighet och datanoggrannhet i dina dagliga experiment med däggdjurscellodling.
  • Engångsräknekammare är sammansatta av två 10μ L-kammare
  • Optimera cellräkningens genomströmning genom att förena hastighet och datanoggrannhet i dina dagliga experiment med däggdjurscellodling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Räknekammare
Kapacitet (metrisk) 10μ L (ungefär) per kammare
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 1/Pk.
Djup (metriskt) 0.1 mm
För användning med (utrustning) Corning Cellräknare
Inkluderar 2 kamrar