Läs mer
Marienfeld Superior™ Räknekammaren Howard
:
22 mm OD
Beskrivning
- Howard räknekammare för undersökning av fruktjuicer
- Tillverkad av glas
- Kammarens djup är 0,1 mm± 2 %
- Olika täckglas finns, beställ separat
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Räknekammare |
| Beskrivning | Howard utan att räkna rader |
| Material | Speciellt optiskt glas |
| CE-godkänd | Nej |
| Djup (metriskt) | 0.1 mm |
| Diameter (metrisk) | 20 mm int. |