Läs mer
Marienfeld Superior™ McMaster räknekammare
Beskrivning
- För att räkna maskägg
- Komplett set med täckglas
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Räknekammare |
| Beskrivning | Med 2 räknegaller |
| Modell | McMaster |
| Kvantitet | 1 |
| Mått (L x B) | 75 x 32 mm |
| Djup (metriskt) | 1.5mm |
| För användning med (applikation) | Lämplig för fasta media |
| Inkluderar | Med täckglas |