Läs mer
Hirschmann™ Räkna kamrar
Produktkod. 10794873
Change view
Produkttyp:
Räknekammare, Bright fodrad med klämmor; Neubauer-förbättrad
Räknekammare, Neubauer
Räknekammare, Neubauer-förbättrad
Räknekammare, ljust fodrade; Neubauer-förbättrad
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10794873 Räknekammare, Neubauer-förbättrad -
10315421 Räknekammare, ljust fodrade; Neubauer-förbättrad -
10200872 Räknekammare, Neubauer Varje
10527831 Räknekammare, Bright fodrad med klämmor; Neubauer-förbättrad -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10794873 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 8100104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    826.00 SEK
    727.44 SEK / Paket med 1
    Save 98.56 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Underlättar snabb och enkel bestämning av cellkoncentration i vätskeprover. Hirschmann Instruments™ Räknekammare finns i en mängd olika djup för att passa en rad olika system.
  • Dubbelt nettoutslag
  • Finns ljust fodrad eller ej, med eller utan klämmor
  • Inkluderar 2 täckglas för hemocytometer
  • CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Produkttyp Räknekammare, Neubauer-förbättrad
Kvantitet 1 Varje
Djup (metriskt) 0.1mm
Inkluderar 2 hemocytometer glasskydd