Läs mer
Hirschmann™ Räkna kamrar
Produkttyp:
Räknekammare, dubbel näthärd, med klämmor
Räknekammare, dubbel nätlinje, med klämmor, ljusa till fodrade
Räknekammare, dubbelt näthärskare, ljust till fodrat
Beskrivning:
Räknekammare enl. till Bürker
Räknekammare enl. till Fuchs-Rosenthal
Räknekammare enl. till Nageotte
Räknekammare enl. till Neubauer
Räknekammare enl. till Neubauer - förbättrad
Räknekammare enl. till Thomas
Räknekammare enl. till Thomas - ny
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dubbelt nettoutslag
- Inklusive 2 skyddsglasögon för hemacytometer
- CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Räknekammare, dubbel nätlinje, med klämmor, ljusa till fodrade |
| Beskrivning | Räknekammare enl. till Bürker |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Djup (metriskt) | 0.1 mm |
| Certifikat och efterlevnad | CE enl. IVD 98/79 EG |
| Inkluderar | 2 täckglas för hemacytometer |