Läs mer
Hirschmann™ Räknekammare med klämmor
Produktkod. 10345511
Change view
Produkttyp:
Räknekammare (Burker)
Räknekammare (Neubauer)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10345511 Räknekammare (Burker) Varje
10049630 Räknekammare (Neubauer) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10345511 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 8110101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 SEK
    989.59 SEK / Paket med 1
    Save 120.41 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Med dubbla klämmor för säker positionering.
  • Dubbelt nettoutslag
  • Med klämmor
  • Inkluderar 2 hemocytometer glasskydd
  • Med LOT-nummer på förpackningen
  • Märkt med: användbar tills, CE enligt IVD 98/79 EC
Specifikationer
Produkttyp Räknekammare (Burker)
Beskrivning Dubbelt nettoutslag
Djup (metriskt) 0.1 mm
Certifikat och efterlevnad CE enligt IVD 98/79 EC
Inkluderar 2 hemocytometer glaskåpor