Läs mer
Hirschmann™ Räknekammare med klämmor
Produkttyp:
Räknekammare (Burker)
Räknekammare (Neubauer)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dubbelt nettoutslag
- Med klämmor
- Inkluderar 2 hemocytometer glasskydd
- Med LOT-nummer på förpackningen
- Märkt med: användbar tills, CE enligt IVD 98/79 EC
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Räknekammare (Neubauer) |
| Beskrivning | Dubbelt nettoutslag |
| Djup (metriskt) | 0.1 mm |
| Certifikat och efterlevnad | CE enligt IVD 98/79 EC |
| Inkluderar | 2 hemocytometer glaskåpor |