Läs mer
Hirschmann™ Counting Chambers Double Net Ruling
Produktkod. 10638902
Change view
Beskrivning:
Räknekammare enl. till Bürker
Räknekammare enl. till Nageotte
Räknekammare enl. till Thomas
Räknekammare enl. till Thomas - ny
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
10638902 Räknekammare enl. till Thomas -
10448851 Räknekammare enl. till Thomas - ny -
10521412 Räknekammare enl. till Nageotte -
10438701 Räknekammare enl. till Bürker Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10638902 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 8100105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    809.00 SEK
    714.96 SEK / Paket med 1
    Save 94.04 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Underlättar snabb och enkel bestämning av cellkoncentration i vätskeprover. Hirschmann™ Räknekammare finns i en mängd olika djup för att passa en rad olika system.
  • Dubbelt nettoutslag
  • Inklusive 2 skyddsglasögon för hemacytometer
  • CE enl. IVD 98/79 EG
Certifikat
CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Produkttyp Räknekammare, dubbelt nätutslag
Beskrivning Räknekammare enl. till Thomas
Kvantitet 1 vardera
Djup (metriskt) 0.1 mm
Inkluderar 2 täckglas för hemacytometer