Läs mer
3M™ Kopplingspluggar
Produktkod. 12364679 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
1/4 tum BSP CEJN '342'-regulatorer
1/4 tum BSP Rectus 25 regulatorer
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
12364679 1/4 tum BSP CEJN '342'-regulatorer Varje
12374679 1/4 tum BSP Rectus 25 regulatorer Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12364679 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000042675
Beräknad leverans: 08-09-2026
Specifikationer
Produkttyp Koppling
För användning med (applikation) Koppla tryckluftsslangar till luftregulatorer
För användning med (utrustning) 1/4 tum BSP CEJN '342'-regulatorer
Kvantitet 1 st.